Learn More
Solución de hidróxido sódico 0,5 M (0,5 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10438410
Solución de hidróxido sódico 0,5 M (0,5 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10438410 Tienda Fisher Chemical Productos
5 L, Recipiente de plástico, 5 LT
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
5 LT
Código de producto. 10438410
Marca: Fisher Chemical J/7630/21
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de hidróxido sódico, solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Cantidad 5 L
Envase Recipiente de plástico
Densidad del vapor > 1.0
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, solution 0.5M
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Título del producto
Solución de hidróxido sódico 0,5 M (0,5 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ >