Learn More
Solución de hidróxido sódico, 2 M (2 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
56.20€ - 139.00€
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10070190
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/7610/PB15
1 L Frasco de plástico HDPE
56.20€
1 litro
10121670
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/7610/17
2.5 L Frasco de plástico HDPE
82.30€
2.50 litros
10734951
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/7610/21
5 L Recipiente de plástico
139.00€
5 litros
Descripción
Descripción
Solución de hidróxido sódico, 2 M (2 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución de hidróxido sódico, 2 M (2 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical