Learn More
Solución de hidróxido sódico, 2 M (2 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Descripción
Solución de hidróxido sódico, 2 M (2 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea
Especificaciones
Especificaciones
pH | 14 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 105°C |
Punto de fusión | -10°C |
Cantidad | 5 L |
Envase | Recipiente de plástico |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide, 2M solution in water
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Título del producto
Solución de hidróxido sódico, 2 M (2 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido