Learn More
Solución de hidróxido sódico, 1 M (1 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, Fisher Chemical™
72.85€ - 216.00€
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10745141
SDS Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/7620/17
2.5 L Frasco de plástico HDPE
72.85€
2.50 litros
10755141
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/7620/21
5 L Recipiente de plástico
101.00€
5 litros
10666452
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/7620/24
10 L Bolsa en caja
216.00€
10 litros
Descripción
Descripción
Solución de hidróxido sódico, 1 M (1 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución de hidróxido sódico, 1 M (1 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, Fisher Chemical™