Learn More
Solución de hidróxido sódico, 1 M (1 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10666452 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
2.50 LT
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10666452 10 L Bolsa en caja 10 litros
10745141 2.5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10755141 5 L Recipiente de plástico 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10666452 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/7620/24
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de hidróxido sódico, 1 M (1 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Color Incoloro
Punto de ebullición 100°C
Cantidad 10 L
Envase Bolsa en caja
Presión de vapor 23 &20
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide 1M
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide