Learn More
Solución de hidróxido sódico 10 M (10 N) ≈40 (p/v), solución estándar lista para su uso, para análisis volumétrico
86.60€ - 376.00€
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticMostrar másMostrar menos
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10040220
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/7800/17
2.5 L Frasco de plástico HDPE
86.60€
2.50 litros
10306240
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/7800/21
5 L Frasco de plástico HDPE
159.00€
5 litros
10715721
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/7800/24
10 L Bolsa en caja
270.00€
10 litros
10498980
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/7800/25
25 L Recipiente de plástico
376.00€
25 litros
Descripción
Descripción
Solución de hidróxido sódico 10 M (10 N) y ≈40 (p/v) aprox., solución patrón lista para usar, para análisis volumétrico
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución de hidróxido sódico 10 M (10 N) ≈40 (p/v), solución estándar lista para su uso, para análisis volumétrico