Learn More
Solución de hidróxido sódico 10 M (10 N) ≈40 (p/v), solución estándar lista para su uso, para análisis volumétrico Código de producto.: 10498980
Solución de hidróxido sódico 10 M (10 N) ≈40 (p/v), solución estándar lista para su uso, para análisis volumétrico
Código de producto. 10498980 Tienda Fisher Chemical Productos
25 L, Recipiente de plástico
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Código de producto. 10498980
Marca: Fisher Chemical J/7800/25
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de hidróxido sódico 10 M (10 N) y ≈40 (p/v) aprox., solución patrón lista para usar, para análisis volumétrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
pH 12
Punto de ebullición 120°C
Punto de fusión 8°C
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de plástico
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide solution 10M (10N) approx. 40% w/v
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
Solución de hidróxido sódico 10 M (10 N) ≈40 (p/v), solución estándar lista para su uso, para análisis volumétrico >