Learn More
Solución de hidróxido sódico, 1,0 M, Honeywell Fluka™
Volumétrica, 1,0 M de NaOH (1,0N)
24.34€ - 227.73€
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15663580
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
319511-500ML
500 mL
24.34€
500 ml
15643580
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
319511-1L
1 L
51.62€
1 litro
15653580
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
319511-2L
2 L
95.53€
2 litros
15673580
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
319511-6X1L
6 x 1 L
227.73€
paquete de 6
Descripción
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución de hidróxido sódico, 1,0 M, Honeywell Fluka™