Learn More
Solución de hidróxido sódico, 1,0 M, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
6 x 1 L
missing translation for 'unitSize'
1 litro
2 litros
500 ml
paquete de 6
Description
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Sodium Hydroxide Solution |
Fórmula lineal | NaOH |
Concentración | 1.0M |
Número UN | 1824 |
Densidad | 1.04g/mL at 25°C |
Cantidad | 6 x 1 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40g/mol |
Densidad del vapor | <1 (vs air) |
Presión de vapor | 3mmHg (37°C) |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium hydroxide solution
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide; caustic soda
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución de hidróxido sódico, 1,0 M, Honeywell Fluka™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction