Learn More
Solución de hidróxido sódico 0,2 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
HNaO, número de CAS-1310-73-2, hidróxido sódico, solución de hidróxido de sodio, hidróxido sódico na oh, hidrato de sodio, soda, cáustica, hidróxido de sodio, soda cáustica, aetznatron, soda cáustica, ascarite, 1 l, CHEBI:32145, incoloro, 39,99 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodio;hidróxido, 3548, 39,997
57.85€ - 141.00€
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Fórmula molecular | HNaO |
Peso molecular (g/mol) | 39.997 |
Número MDL | 3548 |
Clave InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
Nombre IUPAC | sodio;hidróxido |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10316190
|
Fisher Chemical
J/7640/15 |
1 L | Frasco de plástico HDPE |
63.90€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10040200
|
Fisher Chemical
J/7640/17 |
2.5 L | Frasco de plástico HDPE |
57.85€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10627032
|
Fisher Chemical
J/7640/21 |
5 L | Recipiente de plástico |
129.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10131860
|
Fisher Chemical
J/7640/24 |
10 L | Bolsa en caja | N/A | ||||||
Descripción
HNaO, número de CAS-1310-73-2, hidróxido sódico, solución de hidróxido de sodio, hidróxido sódico na oh, hidrato de sodio, soda, cáustica, hidróxido de sodio, soda cáustica, aetznatron, soda cáustica, ascarite, 1 l, CHEBI:32145, incoloro, 39,99 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodio;hidróxido, 3548, 39,997
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
sodio;hidróxido |
HNaO | |
3548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Especificaciones
13 | |
1310-73-2 | |
3548 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;hidróxido | |
14798 | |
39.99g/mol |
Incolora | |
HNaO | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de hidróxido sódico 0,2 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™