Learn More
Solución de hidróxido sódico 0,2 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
HNaO, número de CAS-1310-73-2, hidróxido sódico, solución de hidróxido de sodio, hidróxido sódico na oh, hidrato de sodio, soda, cáustica, hidróxido de sodio, soda cáustica, aetznatron, soda cáustica, ascarite, 1 l, CHEBI:32145, incoloro, 39,99 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodio;hidróxido, 3548, 39,997
Especificaciones
Especificaciones
pH | 13 |
Color | Incolora |
Cantidad | 10 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 39.99g/mol |
Envase | Bolsa en caja |
Forma física | Líquido |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2540103 | Certificado de análisis | 09/06/2025 | J/7640/21,J/7640/17,J/7640/15,J/7640/24 |
2540103 | Certificado de análisis | 04/06/2025 | J/7640/24 |
2532988 | Certificado de análisis | 24/05/2025 | J/7640/21,J/7640/17,J/7640/15,J/7640/24 |
2525756 | Certificado de análisis | 10/02/2025 | J/7640/21,J/7640/17,J/7640/15,J/7640/24 |
Seguridad y manipulación
- Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.