Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumétrico, react.farmacopeaeuropea, 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de plástico
RECIPIENTE VOLPAC™
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Sodium hydroxide solution |
Fórmula lineal | NaOH |
Concentración | 0.1M |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Cantidad | 5 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40g/mol |
Envase | RECIPIENTE VOLPAC™ |
Presión de vapor | 3 mmHg (37°C) |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium hydroxide solution
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide; caustic soda
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución de hidróxido sódico, volumétrico, react.farmacopeaeuropea, 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction