Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumétrico, react.farmacopeaeuropea, 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15654910 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de plástico
RECIPIENTE VOLPAC™
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15654910 5 L Frasco de plástico 5 litros
15634910 1 L Frasco de plástico 1 litro
15664910 5 L RECIPIENTE VOLPAC™ 5 litros
15674910 6 x 1 L Frasco de plástico paquete de 6
15624910 10 L RECIPIENTE VOLPAC™ 10 litros
15644910 4 x 5 L - paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15654910 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 352635L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, react.farmacopeaeuropea, 0,1 M NaOH (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
Fórmula lineal NaOH
Concentración 0.1M
Número UN NONH for all modes of transport
Cantidad 5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda