Learn More
Concentrado de hidróxido sódico, para solución estándar de 1 l, 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15685240
Concentrado de hidróxido sódico, para solución estándar de 1 l, 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15685240 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 Ea., paquete de 6
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 15685240
Marca: Honeywell Fluka 382106X1EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Para solución estándar de 1 l, 0,1 M NaOH (0,1 N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticMostrar másMostrar menos
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide concentrate
Nombre de nota For 1 L standard solution, 0.1 M NaOH (0.1 N)
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥5.0000%, ≥85.0000%
% máx. CAS ≤15.0000%, ≤95.0000%
Fórmula lineal NaOH
Número UN UN1824
Densidad 1.07 g/cm3
Cantidad 6 x 1 Ea.
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.0
Envase Ampolla
Presión de vapor 3 mmHg (37°C)
Forma física Concentración
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide; caustic soda
Título del producto
Concentrado de hidróxido sódico, para solución estándar de 1 l, 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™ >