Learn More
Concentrado de hidróxido sódico, para solución estándar de 1 l, 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15675240
Concentrado de hidróxido sódico, para solución estándar de 1 l, 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15675240 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 L, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 15675240
Marca: Honeywell-Fluka 382101EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Para solución estándar de 1 l, 0,1 M NaOH (0,1 N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticMostrar másMostrar menos
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide concentrate
Fórmula lineal NaOH
Número UN UN1824
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Envase Ampolla
Presión de vapor 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide concentrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide; caustic soda
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Concentrado de hidróxido sódico, para solución estándar de 1 l, 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™ >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.