Learn More
Hexacloroplatino sódico(IV) hexahidrato, Thermo Scientific Chemicals
Para utilizar como catalizador
109.55€ - 440.03€
CAS | 19583-77-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl6H12Na2O6Pt |
Peso molecular (g/mol) | 561.85 |
Número MDL | MFCD00149172 |
Clave InChI | XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H |
Sinónimo | sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate |
PubChem CID | 24846071 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11361688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011047.03 |
1 g |
109.55€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11371688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011047.06 |
5 g |
440.03€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Catalyst.Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used as a catalyst. It acts as a source of platinum in the preparation of platinum complex. It is also used in the synthesis of platinum nanoparticles using glutathione as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
19583-77-8 | |
561.85 | |
XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H | |
24846071 |
Cl6H12Na2O6Pt | |
MFCD00149172 | |
sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate | |
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Especificaciones
Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate | |
19583-77-8 | |
cristalino/a/s | |
MFCD00149172 | |
Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether. | |
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
561.85 | |
561.88 (453.79 Anhydrous) | |
Orange powder |
110°C-6H2O | |
Naranja | |
Cl6H12Na2O6Pt | |
sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate | |
XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H | |
disodio;hexacloroplatino(2-);hexahidrato | |
24846071 | |
Odorless | |
2.5 |
Seguridad y manipulación
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334.
missing translation for 'dotInformation' : Clase DOT:6.1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 240-983-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate