Learn More
Hexacloroplatino sódico(IV) hexahidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371688 5 g 5 g
11361688 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011047.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para utilizar como catalizador
Catalyst.Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used as a catalyst. It acts as a source of platinum in the preparation of platinum complex. It is also used in the synthesis of platinum nanoparticles using glutathione as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19583-77-8
Fórmula molecular Cl6H12Na2O6Pt
Peso molecular (g/mol) 561.85
Número MDL MFCD00149172
Clave InChI XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
PubChem CID 24846071
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Punto de fusión 110°C-6H2O
Color Naranja
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether.
Nombre IUPAC disodio;hexacloroplatino(2-);hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.88 (453.79 Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Orange powder
Densidad 2.5