Learn More
Hexacloroplatino sódico(IV) hexahidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361688 1 g 1 g
11371688 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011047.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para utilizar como catalizador
Catalyst.Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used as a catalyst. It acts as a source of platinum in the preparation of platinum complex. It is also used in the synthesis of platinum nanoparticles using glutathione as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19583-77-8
Fórmula molecular Cl6H12Na2O6Pt
Peso molecular (g/mol) 561.85
Número MDL MFCD00149172
Clave InChI XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
PubChem CID 24846071
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Punto de fusión 110°C-6H2O
Color Naranja
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether.
Nombre IUPAC disodio;hexacloroplatino(2-);hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.88 (453.79 Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Orange powder
Densidad 2.5
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate