Learn More
D-glucuronato de sodio monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 207300-70-7 | C6H11NaO8 | 234.14 g/mol
24.85€ - 78.10€
CAS 207300-70-7
Fórmula molecular C6H11NaO8
Peso molecular (g/mol) 234.14
Número MDL MFCD00151051
Clave InChI ICQRTPLATMRWJI-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo d-glucuronic acid sodium salt hydrate, glv8d2bupd, unii-glv8d2bupd, sodium d-glucuronate, sodium d-glucuronate monohydrate, sodium glucuronate hydrate jan, sodium 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoate hydrate, sodium-d-glucuronate, d-glucuronic acid sodium salt
PubChem CID 24892836
SMILES O.[Na+].OC(C=O)C(O)C(O)C(O)C([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11338865
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13985.06
5 g
24.85€
5 g
11348865
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13985.14
25 g
78.10€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 239-065-7
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ8950000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
D-glucuronato de sodio monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals