Learn More
D-glucuronato de sodio monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium D-glucuronate monohydrate |
| Punto de fusión | 134°C to 138°C |
| Forma física | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 4218577 |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexanoato;hidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.14 (216.14 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Grado | Ungraded |