Learn More
D-glucuronato de sodio monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338865 5 g 5 g
11348865 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13985.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207300-70-7 | C6H11NaO8 | 234.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207300-70-7
Fórmula molecular C6H11NaO8
Peso molecular (g/mol) 234.14
Número MDL MFCD00151051
Clave InChI ICQRTPLATMRWJI-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo d-glucuronic acid sodium salt hydrate, glv8d2bupd, unii-glv8d2bupd, sodium d-glucuronate, sodium d-glucuronate monohydrate, sodium glucuronate hydrate jan, sodium 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoate hydrate, sodium-d-glucuronate, d-glucuronic acid sodium salt
PubChem CID 24892836
SMILES O.[Na+].OC(C=O)C(O)C(O)C(O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium D-glucuronate monohydrate
Punto de fusión 134°C to 138°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4218577
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexanoato de sodio hidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.14 (216.14 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%