missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Concentrado de carbonato sódico, para solución estándar de 1 l, Na2CO3 0,05 M (0,1 N), Honeywell Fluka™
for 1L standard solution, 0.05 M Na2CO3 (0.1N)
149.94€ - 608.53€
Identificadores de productos químicos
CAS | 497-19-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CNa2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 105.99 |
Número MDL | MFCD00003494 |
Clave InChI | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
PubChem CID | 10340 |
ChEBI | CHEBI:29377 |
Nombre IUPAC | disodio; carbonato |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15615240
|
Honeywell-Fluka
38170-1EA |
1 Pc. |
149.94€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15625240
|
Honeywell-Fluka
38170-6X1EA |
6 x 1 Ea. | N/A | ||||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Identificadores de productos químicos
497-19-8 | |
105.99 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
10340 | |
disodio; carbonato |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda | |
CHEBI:29377 | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Specifications
Sodium carbonate concentrate | |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
4154566 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
disodio; carbonato | |
10340 | |
105.99g/mol |
497-19-8 | |
Na2CO3 | |
NONH for all modes of transport | |
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O | |
105.99 | |
CHEBI:29377 | |
Ampolla |
Safety and Handling
P305 + P351 + P338
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Sodium carbonate concentrate
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: sodium carbonate
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Concentrado de carbonato sódico, para solución estándar de 1 l, Na2CO3 0,05 M (0,1 N), Honeywell Fluka™