Learn More
Concentrado de carbonato sódico, para solución estándar de 1 l, Na2CO3 0,05 M (0,1 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15615240 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 15615240
Marca: Honeywell-Fluka 381701EA
Solicitar formato a granel o personalizado
for 1L standard solution, 0.05 M Na2CO3 (0.1N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nombre IUPAC disodio; carbonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate concentrate
Cantidad 1 Pc.
Fórmula lineal Na2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99g/mol
Envase Ampolla
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate concentrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium carbonate