Learn More
Concentrado de carbonato sódico, para solución estándar de 1 l, Na2CO3 0,05 M (0,1 N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium carbonate concentrate |
| Nombre de nota | For 1L standard solution, 0.05 M Na2CO3 (0.1N) |
| % mín. CAS | ≥70.0000%, ≥30.0000% |
| % máx. CAS | <90.0000%, <50.0000% |
| Forma física | Concentración |
| Cantidad | 6 x 1 Ea. |
| Fórmula lineal | Na2CO3 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4154566 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.99 |
| Mostrar más |