Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cintas y peldaños de uso general antideslizantes, serie 613
Este material con revestimiento mineral y antideslizante presenta una superficie muy duradera.El diseño de perfil bajo ayuda a reducir los riesgos de tropiezo.
299.00€ - 1750.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Adhesivo sensible a la presión |
---|---|
Color | Negro con rayas amarillas |
Para utilizar con (aplicación) | Advertencia de áreas propensas a deslizamientos |
Longitud (imperial) | 60 ft |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17158750
|
3M™ Safety-Walk™
7100133325 |
18 x 0,051 m |
373.00€
2 rollos |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17198750
|
3M™ Safety-Walk™
7100134978 |
18 x 0,152 m |
446.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17148750
|
3M™ Safety-Walk™
7100133324 |
18,3 x 0,025 m |
373.00€
4 rollos |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17118760
|
3M™ Safety-Walk™
7100143181 |
18,3 x 0,102 m |
299.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17128760
|
3M™ Safety-Walk™
7100143241 |
18,3 x 0,305 m |
904.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17168750
|
3M™ Safety-Walk™
7100133326 |
18,3 x 0,610 m |
1750.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- La cinta rayada diagonal negra/amarilla alerta de manera temprana las zonas propensas a resbalones
- La cinta antideslizante y totalmente visible avisa a los huéspedes o a los trabajadores de un peligro potencial
- Partículas abrasivas de alta calidad para garantizar una fricción y visibilidad duraderas
- Adhesivo sensible a la presión de alto rendimiento para una aplicación sencilla
- Certificación de alta tracción NFSI
Especificaciones
Adhesivo sensible a la presión | |
Negro con rayas amarillas | |
Advertencia de áreas propensas a deslizamientos | |
60 ft |