Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cintas y peldaños de uso general antideslizantes, serie 613
Descripción
- La cinta rayada diagonal negra/amarilla alerta de manera temprana las zonas propensas a resbalones
- La cinta antideslizante y totalmente visible avisa a los huéspedes o a los trabajadores de un peligro potencial
- Partículas abrasivas de alta calidad para garantizar una fricción y visibilidad duraderas
- Adhesivo sensible a la presión de alto rendimiento para una aplicación sencilla
- Certificación de alta tracción NFSI
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 18 x 0,051 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Advertencia de áreas propensas a deslizamientos |
| Longitud (imperial) | 60 ft |
| Longitud (métrico) | 18 m |
| Cantidad de embalaje | 2 paquete |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Anchura (métrico) | 0,051 m |
| Tipo de adhesivo | Adhesivo sensible a la presión |
| Color | Negro con rayas amarillas |
| Tipo | Cinta para suelo |