Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cintas y peldaños de uso general antideslizantes, serie 613
Código de producto. 17148750
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18,3 x 0,025 m
18,3 x 0,102 m
18,3 x 0,305 m
18,3 x 0,610 m
18 x 0,051 m
18 x 0,152 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 rollos
4 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17148750 18,3 x 0,025 m 4 rollos
17158750 18 x 0,051 m 2 rollos
17198750 18 x 0,152 m 1 rollo
17118760 18,3 x 0,102 m 1 rollo
17128760 18,3 x 0,305 m 1 rollo
17168750 18,3 x 0,610 m 1 rollo
6 options
Código de producto. 17148750
Marca: 3M™ Safety-Walk™ 7100133324
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este material con revestimiento mineral y antideslizante presenta una superficie muy duradera.El diseño de perfil bajo ayuda a reducir los riesgos de tropiezo.
  • La cinta rayada diagonal negra/amarilla alerta de manera temprana las zonas propensas a resbalones
  • La cinta antideslizante y totalmente visible avisa a los huéspedes o a los trabajadores de un peligro potencial
  • Partículas abrasivas de alta calidad para garantizar una fricción y visibilidad duraderas
  • Adhesivo sensible a la presión de alto rendimiento para una aplicación sencilla
  • Certificación de alta tracción NFSI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 18,3 x 0,025 m
Para utilizar con (aplicación) Advertencia de áreas propensas a deslizamientos
Longitud (imperial) 60 ft
Longitud (métrico) 18,3 m
Cantidad de embalaje 4 paquete
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 0,025 m
Tipo de adhesivo Adhesivo sensible a la presión
Color Negro con rayas amarillas
Tipo Cinta para suelo