Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO
Elimine sales y contaminantes mientras maximiza la recuperación de las muestras con estos casetes flotantes de diálisis de proteínas de segunda generación con un MWCO de 2000 para unos volúmenes de 0,5 a 70 ml.
147.00€ - 229.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
---|---|
Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
Formato | Cassette |
MWCO | 2.0 kDa |
Código de producto | Marca | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10164844
|
Thermo Scientific™
87717 |
0.5 mL | N/A | ||||||
10606805
|
Thermo Scientific™
87718 |
3 mL | N/A | ||||||
10491945
|
Thermo Scientific™
87719 |
15 mL | N/A | ||||||
10368974
|
Thermo Scientific™
87720 |
30 mL | N/A | ||||||
10194504
|
Thermo Scientific™
87721 |
70 mL | N/A | ||||||
Descripción
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 con un valor de corte de peso molecular (MWCO) de 2000 ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras. Los casetes utilizan una membrana de celulosa que retiene las proteínas y otras macromoléculas de más de 2000 Daltons a la vez que permite la extracción de las sales de tampón y pequeños contaminantes. La membrana del cassette está compuesta de celulosa regenerada de bajo nivel de fijación. Las membranas y los casetes están fabricados en condiciones de sala blanca para garantizar la ausencia de contaminantes.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 permiten inyectar las muestras directamente con una jeringa o una pipeta a través del orificio de muestras exclusivo. El diseño del casete permite extraer aire del interior del casete para maximizar la proporción superficie-volumen y proporcionar una diálisis de mayor rendimiento que los sistemas de diálisis de tubos. La muestra puede recuperarse fácilmente a través de los orificios de muestras para pipetas o para jeringas.Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 2000):
• Fácil de cargar: accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
• Flotante: cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
• Construcción sólida: garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
• Diseño superior: investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
• Varios tamaños: cinco capacidades de casetes para adaptarse de forma óptima a volúmenes de muestra de 0,5 a 70 ml
• Versátil: ideal para retirar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones y desalinizar
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente | |
Membrana de celulosa, diálisis | |
2.0 kDa |
Intercambio de tampones, proteína | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ |