Descripción
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 con un valor de corte de peso molecular (MWCO) de 2000 ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras. Los casetes utilizan una membrana de celulosa que retiene las proteínas y otras macromoléculas de más de 2000 Daltons a la vez que permite la extracción de las sales de tampón y pequeños contaminantes. La membrana del cassette está compuesta de celulosa regenerada de bajo nivel de fijación. Las membranas y los casetes están fabricados en condiciones de sala blanca para garantizar la ausencia de contaminantes.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 2K):
• Fácil de cargar: accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
• Flotante: cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
• Construcción sólida: garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
• Diseño superior: investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
• Varios tamaños: cinco capacidades de casetes para adaptarse de forma óptima a volúmenes de muestra de 0,5 a 70 ml
• Versátil: ideal para retirar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones y desalinizar
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Información de órdenes
Importante: El producto SKU n.º 87718 dejará de suministrarse a partir del 1 de junio de 2023 y se sustituirá por A52961, una nueva generación de casetes. Considere la posibilidad de cambiar a los A52961.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
| Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
| Formato | Cassette |
| MWCO | 2.0 kDa |
| Línea de productos | Slide-A-Lyzer |
| Cantidad | 10 casetes |
| Volumen de la muestra (métrico) | 3 mL |