Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 con un valor de corte de peso molecular (MWCO) de 2000 ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras. Los casetes utilizan una membrana de celulosa que retiene las proteínas y otras macromoléculas de más de 2000 Daltons a la vez que permite la extracción de las sales de tampón y pequeños contaminantes. La membrana del cassette está compuesta de celulosa regenerada de bajo nivel de fijación. Las membranas y los casetes están fabricados en condiciones de sala blanca para garantizar la ausencia de contaminantes.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 2K):
• Fácil de cargar: accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
• Flotante: cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
• Construcción sólida: garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
• Diseño superior: investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
• Varios tamaños: cinco capacidades de casetes para adaptarse de forma óptima a volúmenes de muestra de 0,5 a 70 ml
• Versátil: ideal para retirar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones y desalinizar
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Información de órdenes
Importante: El producto SKU n.º 87719 dejará de suministrarse a partir del 1 de junio de 2023 y se sustituirá por A52962, una nueva generación de casetes. Considere la posibilidad de cambiar a los A52962.
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
Formato | Cassette |
MWCO | 2.0 kDa |
Línea de productos | Slide-A-Lyzer™ |
Cantidad | 8 casetes |
Volumen de la muestra (métrico) | 15 mL |
Documentos
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
P00602928 | Certificado de análisis | 28/02/2023 | 87719 |
P00602929 | Certificado de análisis | 28/02/2023 | 87719 |
P00602927 | Certificado de análisis | 11/02/2023 | 87719 |
P00602777 | Certificado de análisis | 30/08/2022 | 87719 |
P00602776 | Certificado de análisis | 10/08/2022 | 87719 |