Learn More
Vitlab™ Dispensador de parte superior de frasco Simplex II
El dispensador de partes superiores de frascos Vitlab™ Simplex II Bottletop está diseñado para ser prácticamente universal y utilizarse con muchas soluciones orgánicas e inorgánicas.
344.24€ - 697.00€
Productos 5
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15670915
Ver documentos
Vitlab™
1621503
De 0,2 a 2,0 ml
361.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Añadir a la cesta
15624854
Ver documentos Detalles de la promoción
Vitlab™
1621504
De 0,5 a 5,0 ml
344.24€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Añadir a la cesta
15634854
Ver documentos Detalles de la promoción
Vitlab™
1621505
De 1,0 a 10,0 ml
361.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
15680915
Ver documentos Detalles de la promoción
Vitlab™
1621506
De 2,5 a 25 ml
472.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Añadir a la cesta
15600925
Ver documentos Detalles de la promoción
Vitlab™
1621508
De 10,0 a 100,0 ml
697.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El émbolo de desplazamiento directo con la ancha junta de PFA evita la acumulación de cristalización
  • Los ajustes se fijan de forma rápida y precisa gracias a la pista festoneada interna y al práctico mecanismo de tornillo
  • Tapón de ventilación atornillable para facilitar la conexión de un tubo de secado
  • La válvula de descarga atornillable está equipada con una bombilla de seguridad adicional y cierra el canal de dosificación en caso de que el tubo de dispensación no esté instalado, de modo que no pueda escapar ningún medio
  • Equipado con un pistón de desplazamiento positivo y un fluoroplástico (PFA) lengüeta de sellado en la pared del cilindro
  • El volumen nominal de 2 a 10 ml incluye adaptadores GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (longitud de 125 a 240 mm)
  • El volumen nominal de 25 a 100 ml incluye adaptadores GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (longitud de 170 a 330 mm)
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Vitlab™ Dispensador de parte superior de frasco Simplex II