Learn More
Vitlab™ Dispensador de parte superior de frasco Simplex II
Código de producto. 15680915
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2,0 ml
De 0,5 a 5,0 ml
De 1,0 a 10,0 ml
De 10,0 a 100,0 ml
De 2,5 a 25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15680915 De 2,5 a 25 ml cada uno
15670915 De 0,2 a 2,0 ml cada uno
15624854 De 0,5 a 5,0 ml cada uno
15634854 De 1,0 a 10,0 ml cada uno
15600925 De 10,0 a 100,0 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15680915 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 1621506
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
En stock
El dispensador de partes superiores de frascos Vitlab™ Simplex II Bottletop está diseñado para ser prácticamente universal y utilizarse con muchas soluciones orgánicas e inorgánicas.
  • El émbolo de desplazamiento directo con la ancha junta de PFA evita la acumulación de cristalización
  • Los ajustes se fijan de forma rápida y precisa gracias a la pista festoneada interna y al práctico mecanismo de tornillo
  • Tapón de ventilación atornillable para facilitar la conexión de un tubo de secado
  • La válvula de descarga atornillable está equipada con una bombilla de seguridad adicional y cierra el canal de dosificación en caso de que el tubo de dispensación no esté instalado, de modo que no pueda escapar ningún medio
  • Equipado con un pistón de desplazamiento positivo y un fluoroplástico (PFA) lengüeta de sellado en la pared del cilindro
  • El volumen nominal de 2 a 10 ml incluye adaptadores GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (longitud de 125 a 240 mm)
  • El volumen nominal de 25 a 100 ml incluye adaptadores GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (longitud de 170 a 330 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 2,5 a 25 ml