Learn More
Vitlab™ Dispensador de parte superior de frasco Simplex II
Código de producto. 15624854
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2,0 ml
De 0,5 a 5,0 ml
De 1,0 a 10,0 ml
De 10,0 a 100,0 ml
De 2,5 a 25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15624854
Marca: Vitlab™ 1621504
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El dispensador de partes superiores de frascos Vitlab™ Simplex II Bottletop está diseñado para ser prácticamente universal y utilizarse con muchas soluciones orgánicas e inorgánicas.
  • El émbolo de desplazamiento directo con la ancha junta de PFA evita la acumulación de cristalización
  • Los ajustes se fijan de forma rápida y precisa gracias a la pista festoneada interna y al práctico mecanismo de tornillo
  • Tapón de ventilación atornillable para facilitar la conexión de un tubo de secado
  • La válvula de descarga atornillable está equipada con una bombilla de seguridad adicional y cierra el canal de dosificación en caso de que el tubo de dispensación no esté instalado, de modo que no pueda escapar ningún medio
  • Equipado con un pistón de desplazamiento positivo y un fluoroplástico (PFA) lengüeta de sellado en la pared del cilindro
  • El volumen nominal de 2 a 10 ml incluye adaptadores GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (longitud de 125 a 240 mm)
  • El volumen nominal de 25 a 100 ml incluye adaptadores GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (longitud de 170 a 330 mm)
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,5 a 5,0 ml
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.