Learn More
Estándar de Silicio, 1000 mg/l en H2O/0.24 F (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
93.03€ - 142.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silicon Standard |
---|---|
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
CAS | 16919-19-0, 7732-18-5 |
Certificado de análisis | El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 39 elementos a nivel de ppmm. |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
Includes: Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11963703
|
SPEX Certiprep
PLSI9-2Y |
125 ml |
93.03€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10325792
|
SPEX Certiprep
PLSI9-2X |
500 mL |
142.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Si | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
Especificaciones
Silicon Standard | |
16919-19-0, 7732-18-5 | |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
AA, ICP | |
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P | |
[NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F | |
diazanio; hexafluorosilicio(2-) | |
28145 | |
Matrix Concentration Cat. No.H2O/tr. HF 1000μg/mL PLSI9-2Y, -2T, -2X 10,000 PLSI9-3Y, -3XH2O 1000μg/mL PLSI9A-2X 10,000 PLSI9A-3X |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 39 elementos a nivel de ppmm. | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
F6H8N2Si | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
H2O/0.4% F | |
178.153 | |
Assurance |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : No peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio