Learn More
Estándar de Silicio, 1000 mg/l en H2O/0.24 F (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Si | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silicon Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| CAS | 16919-19-0, 7732-18-5 |
| Certificado de análisis | Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. |
| % mín. CAS | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| % máx. CAS | 0.1, 99.9 |
| Fórmula molecular | F6H8N2Si |
| Técnica | AA, ICP |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Mostrar más |
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio