Learn More
Estándar de silicio para ICP , μ1000 g/mL en H 2 O/0,24 F, Grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11963703 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11963703 125 ml 125 ml
10325792 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11963703 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLSI92Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    106.47€ / 125 ml
    Ahorro 3.53€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Si1000 μg/mL
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 16919-19-0, 7732-18-5
Certificado de análisis El Certificado de Análisis de Garantía informa hasta 39 elementos a nivel ppb.
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular F6H8N2Si
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Nombre IUPAC diazanio; hexafluorosilicio(2-)
Solvent or Matrix H2O/0,4% F
Peso molecular (g/mol) 178.153
PubChem CID 28145
Cantidad 125 ml
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.H2O/tr. HF    1000μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSI9-3Y, -3XH2O    1000μg/mL    PLSI9A-2X    10,000    PLSI9A-3X
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio