Learn More
SGE™ Columna capilar BPX50
Ofrece una amplia variedad de columnas capilares para GC aptas para casi cualquier aplicación cromatográfica
453.00€ - 533.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | 50 % de fenilpolisilfenilenosiloxano |
---|---|
Temperatura máxima | 80 °C a 330/350 °C |
Intervalo de temperatura | 80 °C a 360/370 °C |
Material | 50 % de fenilpolisilenilenosiloxano |
Polaridad | Polaridad media |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Grosor de película | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Grosor de película | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12965561
|
SGE™
054740 |
10 m | 0,1 μm | 0,1 μm |
453.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12915561
|
SGE™
054750 |
15 m | 0,25 μm | 0,25 μm |
533.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Utilizar para los métodos EPA 604, 608 8060, 8081, triazinas/herbicidas, detección de fármacos, esteroides y una variedad de aplicaciones farmacéuticas
- Polaridad media
- Inertes
- Sangrado bajo
- Alta temperatura
Especificaciones
50 % de fenilpolisilfenilenosiloxano | |
80 °C a 360/370 °C | |
Polaridad media |
80 °C a 330/350 °C | |
50 % de fenilpolisilenilenosiloxano |