Learn More
SGE™ Columna capilar BPX50
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
Tamaño de partículas:
0,1 μm
0,25 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Utilizar para los métodos EPA 604, 608 8060, 8081, triazinas/herbicidas, detección de fármacos, esteroides y una variedad de aplicaciones farmacéuticas
- Polaridad media
- Inertes
- Sangrado bajo
- Alta temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 80 °C a 330/350 °C |
| Longitud (imperial) | 33 pies |
| Diámetro interior (métrico) | 0,1 mm |
| Fase estacionaria | 50 % de fenilpolisilfenilenosiloxano |
| Para utilizar con (aplicación) | Triazinas, Análisis de herbicidas, Cribaje de medicamentos, Análisis de esteroides |
| Tamaño de partículas | 0,1 μm |
| Intervalo de temperatura | 80 °C a 360/370 °C |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Material | 50 % de fenilpolisilenilenosiloxano |
| Mostrar más |