Learn More
Cytiva Medios SFM4Transfx-293
Promueva la transfección mediante lipofección y fomente el crecimiento de cultivos HEK 293 con medios HyClone™ SFM4Transfx-293 sin componentes derivados de animales y sin suero.
37.10€ - 96.90€
Especificaciones
Formulario | Líquido |
---|---|
Tipo de producto | SFM4Transfx-293 |
Certificaciones/conformidad | cGMP |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10649783
|
Cytiva
SH30860.01 |
500 mL | N/A | ||||||
11536341
|
Cytiva
SH30860.02 |
Frasco de 1000 mL |
96.90€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- ADCF
- Propicia una alta eficiencia de transfección
- Diseñado metabólicamente para ofrecer un alto grado de rendimiento celular y de producción de proteínas y vectores recombinantes
- Permite adaptación directa o secuencial
- Trazabilidad de los componentes
- Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Especificaciones
Líquido | |
SFM4Transfx-293 | |
cGMP |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Medios SFM4Transfx-293