Learn More
Cytiva Medios SFM4Transfx-293
Código de producto. 10649783
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Frasco de 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
Código de producto. 10649783
Marca: Cytiva SH30860.01
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Promueva la transfección mediante lipofección y fomente el crecimiento de cultivos HEK 293 con medios HyClone™ SFM4Transfx-293 sin componentes derivados de animales y sin suero.
  • ADCF
  • Propicia una alta eficiencia de transfección
  • Diseñado metabólicamente para ofrecer un alto grado de rendimiento celular y de producción de proteínas y vectores recombinantes
  • Permite adaptación directa o secuencial
  • Trazabilidad de los componentes
  • Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto SFM4Transfx-293
Sin aditivos No Glutamine, No Animal Derived Components
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento 2° to 8°C