Learn More
Cytiva Medios SFM4Transfx-293
Description
- ADCF
- Propicia una alta eficiencia de transfección
- Diseñado metabólicamente para ofrecer un alto grado de rendimiento celular y de producción de proteínas y vectores recombinantes
- Permite adaptación directa o secuencial
- Trazabilidad de los componentes
- Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Specifications
Specifications
| Clasificación | None |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | SFM4Transfx-293 |
| Esterilidad | Sterile |
| Sterilization Method | 0.2 μm Filtrado estéril |
| Con aditivos | Poloxámero 188, Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin proteínas, Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin glutamina |
| Cantidad | Frasco de 1000 mL |
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |