missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Microplacas™ 384 de fondo de vidrio de poliestireno SensoPlate Plus Well

Para su uso en espectroscopia de correlación de fluorescencia.
Marca: Greiner Bio-One 781892
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Compatible con medios de cultivo celular y tiene un intrínseco muy bajo fluorescencia
- Geometría de microplacas optimizada
- Fácil automatización gracias a su diseño de microplaca estándar
- Para su uso en aplicaciones de microbiología
- Clar óptico alto
Service Plan
No
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Negro | |
384 | |
Estéril | |
Cuadrado redondeado | |
1 |
Con tapa | |
No esterilizable en autoclave | |
Tubos de vidrio borosilicatado, Poliestireno | |
De 10 a 130 μl | |
133 μl | |
16 | |
De 4 °C a 37 °C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Greiner Bio-One Microplacas™ 384 de fondo de vidrio de poliestireno SensoPlate Plus Well > Con tapa, estéril, base plana
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido