Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well Black Plate, Coverglass Bottom, TC Surface, Pack of 6
Descripción
Consiga una fluorescencia y una luminiscencia óptimas para aplicaciones microscópicas y de cultivo celular con las placas de fondo óptico de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ con base de polímero o cubreobjetos y una estructura superior blanca o negra de poliestireno con una película de poliestireno en el fondo de la placa.
- El recubrimiento de poli-D-lisina y colágeno crea una carga positiva en la superficie que garantiza la diferenciación, el crecimiento y la fijación celular.
- La superficie tratada para cultivo celular es hidrófila y favorece el crecimiento y la fijación celular.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Estructura superior de poliestireno con base de cubreobjetos n.° 1,5 o poliestireno
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | 6/paq., 30/caja |
| Línea de productos | Nunc |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Base de cubreobjetos óptica |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 120 μl |
| N.° de pocillos | 384 |
| Mostrar más |