Learn More
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 384 pocillos
Color:negro. Esterilidad:estéril. Tapa:con tapa
Marca: Corning™ 3822
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Diseñada para reducir la diafonía entre pocillos durante los ensayos de luminiscencia y fluorescencia.
Especificaciones
Sin código de barras | |
Con tapa | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
De 5 to 40 μl | |
Cultivo celular | |
Facilita el acceso y la adquisición de imágenes para lograr un rendimiento de los ensayos superior, aplicaciones de fluorescencia, reducir la contaminación cruzada durante los ensayos y el proceso de manipulación de líquidos | |
10/Paq. |
Estándar | |
0,03 cm2 | |
Negro | |
384 | |
Estéril | |
Plano | |
50/caja | |
Negro |
COR001 Lifescience Guid
Tamaño : 7 MB
Título del producto
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 384 pocillos > Volumen bajo, con tapa; Negro; plano; tratada para TC; Sí
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido