Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide
The Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marca:  Keystone Cleanroom Products 6STK1604SS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30020062
  • 2230.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
1.74 L
Self-seal
Single-use
Equipos y componentes farmacéuticos
Tyvek
0.13 mm
Hasta 125 °C
4 x 16 in.
10 cm
41 cm
59 oz
Certificado de conformidad (COC)
Blanco
Esterilización por vapor
Indicador de esterilización por vapor
No estéril
Hasta 250 °F
5,3 mil
4 in
16 in
Autoclave Bag
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide > Dimensions (L x W): 4 x 16 in.