Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide
Código de producto. 30020259
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 16 in
12 x 16 in
14 x 14 in
16 x 14 in
16 x 16 in
18 x 14 in
20 x 14 in
20 x 16 in
20 x 18 in
20 x 20 in
24 x 14 in
24 x 16 in
24 x 18 in
24 x 20 in
24 x 22 in
26 x 14 in
26 x 15 in
30 x 16 in
30 x 18 in
30 x 20 in
32 x 16 in
32 x 18 in
32 x 20 in
36 x 14 in
36 x 16 in
36 x 18 in
36 x 20 in
38 x 14 in
38 x 16 in
40 x 14 in
40 x 18 in
40 x 20 in
43 x 15 in
44 x 16 in
44 x 20 in
46 x 20 in
48 x 14 in
48 x 16 in
48 x 18 in
48 x 20 in
54 x 18 in
70 x 18 in
Conditionnement:
paquete de 250
42 product options available for selection
| Code produit. | Dimensiones (L x An) | unitSize |
|---|---|---|
| 30020259 | 26 x 14 in | paquete de 250 |
| 30019994 | 26 x 15 in | paquete de 250 |
| 30020002 | 32 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020007 | 43 x 15 in | paquete de 250 |
| 30020011 | 46 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020017 | 36 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020020 | 70 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020047 | 44 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020055 | 30 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020060 | 32 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020062 | 4 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020074 | 24 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020080 | 20 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020089 | 38 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020091 | 24 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020102 | 48 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020107 | 48 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020118 | 36 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020120 | 16 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020122 | 18 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020142 | 20 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020144 | 30 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020152 | 20 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020154 | 48 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020163 | 16 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020176 | 36 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020187 | 24 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020191 | 12 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020199 | 14 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020209 | 40 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020235 | 24 x 22 in | paquete de 250 |
| 30020256 | 54 x 18 in | paquete de 250 |
| 30020258 | 30 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020287 | 36 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020324 | 32 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020327 | 40 x 14 in | paquete de 250 |
| 30020348 | 24 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020352 | 48 x 16 in | paquete de 250 |
| 30020375 | 20 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020377 | 44 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020380 | 40 x 20 in | paquete de 250 |
| 30020385 | 38 x 16 in | paquete de 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit.
30020259
Sous-traitant
Keystone Cleanroom Products
N° du sous-traitant
6STK1426SS
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Indicador de vapor integrado
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Spécification
Spécification
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Self-seal |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Incluye | Indicador de esterilización por vapor |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Intervalo de temperatura (imperial) | Hasta 250 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 125 °C |
| Grosor (imperial) | 5,3 mil |
| Dimensiones (L x An) | 26 x 14 in |
| Longitud (imperial) | 26 in |
| Anchura (imperial) | 14 in |
| Tipo de producto | Autoclave Bag |
| Capacidad (imperial) | 2.64 gal. |
| Capacidad (métrico) | 9.23 L |
| Longitud (métrico) | 66 cm |
| Anchura (métrico) | 36 cm |
| Grosor (métrico) | 0.13 mm |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?