Learn More
Lovibond™ Comprimidos de DPD n.º 1 HR
Click to view available options
temp:
De 0,01 a 10 ppm
Tamaño de la unidad:
100 tabletas
Descripción
Determine la cantidad de cloro libre en el agua de su bañera de hidromasaje, piscina o spa con estos comprimidos de acción rápida envasados en papel de aluminio. Los comprimidos de DPD n.º 1 HR Lovibond™ son comprimidos envasados en papel de aluminio para un suministro de reactivos uniforme y fiable.
- Sencillo, ahorra tiempo y es práctico
- Los comprimidos de pruebas envasados en papel de aluminio siguen siendo el sistema de suministro de reactivos más resistente y fiable disponible
- Cada comprimido está herméticamente sellado dentro de un contenedor de papel de aluminio individual
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Composición | Sulfato de N,N-dietilbenceno-1,4-diamonio del 2,5 al 5 %, ácido cítrico del 0,1 al 1%, componentes no peligrosos del 20 al 35 %, ciclamato sódico del 60 al 70 %, alcohol polivinílico al ≤ 0,1 %, dihidrogenetilenodiaminotetraacetato disódico al ≤ 2,5% |
| Intervalo de pH | 6,3 |
| Formato | Tableta |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de cloro libre en agua |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetros SC450 de cloro 2 y 3, colorímetro MC500, espectrofotómetro SP600, fotómetros de piscina AquaPRO3 y PRO6 |
| temp | De 0,01 a 10 ppm |
| Requisitos de almacenamiento | 20 °C |
| Método de prueba | DPD |
| Tipo | Comprimido de DPD n.º 1 HR |