Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de polipropileno para muestras de agua con coliformes Security-Snap™: Estéril
Realice análisis de agua potable con este frasco estéril y seguro que cumple todos los requisitos de la EPA para recipientes de muestras de microbiología.
277.00€ - 322.00€
Especificaciones
Capacidad | 120 ml (4 onzas) |
---|---|
Capacidad (métrico) | 120 mL |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Parámetros de certificación | Estéril |
Color | Natural |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15825217
![]() |
Thermo Scientific™
411-0125 |
Sin pastilla |
322.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15625635
![]() |
Thermo Scientific™
411G10R27 |
con 10 mg de tiosulfato sódico |
277.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Los envases de plástico listos para usar sobre el terreno Thermo Scientific™ I-Chem son estériles y cumplen todos los requisitos para envases de muestras especificados en EPA Manual for the Certification of Laboratories Analyzing Drinking
Los procesos de Thermo Scientific I-Chem, desde el diseño hasta la fabricación, cumplen o superan los requisitos de calidad establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Las especificaciones de I-CHEM basadas en el rendimiento se han desarrollado para garantizar que los productos cumplan o superen los requisitos de las especificaciones sobre analitos que exige la EPA de Estados Unidos. Todos los productos I-CHEM certificados™ cumplen criterios específicos para volátiles, semivolátiles, metales y pesticidas/bifenilos policlorados (BPC).
Recipientes de polipropileno atóxicos y estériles con tableta de 10 mg de tiosulfato sódico para la recogida de muestras cloradas Field-Ready™ o sin tableta para cuando el cloro no está presente.El precinto de seguridad desmontable garantiza la esterilidad del recipiente. El diseño de tapa levadiza Security-Snap™ ayuda a evitar la contaminación. Al bajarla, la tapa encaja perfectamente con una leve presión. La tira del precinto evita alteraciones y derramamientos.
- 2,5 cm (1 pulg.) de espacio de cabeza entre la línea de tope y el tapón
Etiquetas para identificación de muestras para análisis I-Chem incluidas, sin pegar
Especificaciones
120 ml (4 onzas) | |
4 oz | |
Natural | |
1,75 in | |
4,5 cm | |
Caja de 250 | |
Translúcido | |
Natural | |
4,73 oz | |
Esterilización certificada | |
3,74 in | |
46 mm |
120 mL | |
Estéril | |
Botella Security-Snap | |
1,81 in | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Estéril | |
Estéril | |
contenedores | |
140 mL | |
95 mm | |
Polipropileno |