Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de polipropileno para muestras de agua con coliformes Security-Snap™: Estéril
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15625635
Change view
Click to view available options
Incluye:
Sin pastilla
con 10 mg de tiosulfato sódico
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Incluye unitSize
15625635 con 10 mg de tiosulfato sódico paquete de 250
15825217 Sin pastilla paquete de 250
2 options
Código de producto. 15625635
Marca: Thermo Scientific™ 411G10R27
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice análisis de agua potable con este frasco estéril y seguro que cumple todos los requisitos de la EPA para recipientes de muestras de microbiología.
Los envases de plástico listos para usar sobre el terreno Thermo Scientific™ I-Chem son estériles y cumplen todos los requisitos para envases de muestras especificados en EPA Manual for the Certification of Laboratories Analyzing Drinking
Los procesos de Thermo Scientific I-Chem, desde el diseño hasta la fabricación, cumplen o superan los requisitos de calidad establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Las especificaciones de I-CHEM basadas en el rendimiento se han desarrollado para garantizar que los productos cumplan o superen los requisitos de las especificaciones sobre analitos que exige la EPA de Estados Unidos. Todos los productos I-CHEM certificados™ cumplen criterios específicos para volátiles, semivolátiles, metales y pesticidas/bifenilos policlorados (BPC).
  • Frasco con tapa abatible de polipropileno con diseño de tapa de cierre y cierre hermético
  • No tóxico, no autofluorescente
  • Diseñados para el análisis de coliformes totales y coliformes fecales en las muestras de agua.
  • Esterilización certificada.
  • Disponible precargado con una pastilla de 10 mg de tiosulfato sódico (Na2S2O3) para la decloración de la muestra o sin pastilla para fuentes de agua no clorada
  • Línea de llenado de 100 ml (±2,5 ml)
  • Una (1) pulgada completa de espacio de cabeza por encima de la línea de llenado para facilitar la mezcla
  • El precinto de seguridad desprendible garantiza la cadena de esterilidad antes de abrir el frasco
  • La correa de precinto de protección fija la tapa de fijación a presión de seguridad, proporciona pruebas de manipulación y elimina la posibilidad de que se abra accidentalmente después de la toma de muestras y durante el envío al laboratorio
Los recipientes certificados con las siguientes características:
  • Esterilización certificada
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 120 ml
Capacidad (métrico) 120 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Parámetros de certificación Estéril
Color Natural
Descripción Botella Security-Snap
Diámetro interior (imperial) 1,75 in
Diámetro (imperial) 1,81 in
Diámetro interior (métrico) 4,5 cm
Incluye con 10 mg de tiosulfato sódico
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Envase Caja de 250
Esterilidad Estéril
Transparencia Translúcido
Los recipientes Estéril
Color del tapón Natural
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 4,73 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 140 ml
Certificaciones/conformidad Esterilización certificada.
Altura (métrico) 95 mm
Altura (imperial) 3,74 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 46 mm