Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de polipropileno para muestras de agua con coliformes Security-Snap™: Estéril
Código de producto. 15825217
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Sin pastilla
con 10 mg de tiosulfato sódico
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15825217 Sin pastilla paquete de 250
15625635 con 10 mg de tiosulfato sódico paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15825217 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4110125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    308.00€ / paquete de 250
    Ahorro 27.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Realice análisis de agua potable con este frasco estéril y seguro que cumple todos los requisitos de la EPA para recipientes de muestras de microbiología.
Los envases de plástico listos para usar sobre el terreno Thermo Scientific™ I-Chem son estériles y cumplen todos los requisitos para envases de muestras especificados en EPA Manual for the Certification of Laboratories Analyzing Drinking
Los procesos de Thermo Scientific I-Chem, desde el diseño hasta la fabricación, cumplen o superan los requisitos de calidad establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Las especificaciones de I-CHEM basadas en el rendimiento se han desarrollado para garantizar que los productos cumplan o superen los requisitos de las especificaciones sobre analitos que exige la EPA de Estados Unidos. Todos los productos I-CHEM certificados™ cumplen criterios específicos para volátiles, semivolátiles, metales y pesticidas/bifenilos policlorados (BPC).
  • Frasco con tapa abatible de polipropileno con diseño de tapa de cierre y cierre hermético
  • No tóxico, no autofluorescente
  • Diseñados para el análisis de coliformes totales y coliformes fecales en las muestras de agua.
  • Esterilización certificada
  • Disponible precargado con una pastilla de 10 mg de tiosulfato sódico (Na2S2O3) para la decloración de la muestra o sin pastilla para fuentes de agua no clorada
  • Línea de llenado de 100 ml (±2,5 ml)
  • Una (1) pulgada completa de espacio de cabeza por encima de la línea de llenado para facilitar la mezcla
  • El precinto de seguridad desprendible garantiza la cadena de esterilidad antes de abrir el frasco
  • La correa de precinto de protección fija la tapa de fijación a presión de seguridad, proporciona pruebas de manipulación y elimina la posibilidad de que se abra accidentalmente después de la toma de muestras y durante el envío al laboratorio
Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características:
  • Esterilización certificada
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 120 ml (4 onzas)
Capacidad (métrico) 120 mL
Parámetros de certificación Estéril
Color Natural
Descripción Botella Security-Snap
Diámetro interior (imperial) 1,75 in
Diámetro (imperial) 1,81 in
Diámetro interior (métrico) 4,5 cm
Incluye Sin pastilla
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Envase Caja de 250
Esterilidad Estéril
Transparencia Translúcido
Los recipientes Estéril
Color del tapón Natural
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 4,73 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 140 mL
Altura (métrico) 95 mm
Altura (imperial) 3,74 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 46 mm
Capacidad (imperial) 4 oz
Certificaciones/conformidad Esterilización certificada